PHR9165
3-Ethyl 5-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate oxalate salt
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Amlodipine impurity D (PhEur), Dehydro Amlodipine Oxalate
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1)c2c(c(nc(c2C(=O)OC)C)COCCN)C(=O)OCC.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C20H23ClN2O5.C2H2O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;3-1(4)2(5)6/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
VAHKAMHZXZAAGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
おすすめ製品
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHR9165-BULK:
PHR9165-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)