安全性情報
1672257
USP
トポテカン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-10-[(ジメチルアミノ)メチル]-4-エチル-4,9-ジヒドロキシ-1H-ピラノ[3',4':6,7]インドリジノ[1,2-b]キノリン-3,14(4H,12H)-ジオン 一塩酸塩, NSC 609669
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23N3O5 · HCl
CAS番号:
分子量:
457.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
topotecan
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[n]21c(cc5c([c]2=O)COC(=O)[C@]5(O)CC)c3nc4c(cc3C1)c(c(cc4)O)CN(C)C
InChI
1S/C23H23N3O5.ClH/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20;/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3;1H/t23-;/m0./s1
InChI Key
DGHHQBMTXTWTJV-BQAIUKQQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、発行された薬局方により配布および指定されるように提供されます。MSDSおよび製品情報チラシなどこの製品をサポートするために提供されるあらゆる情報は、発行された薬局方の当局の下で開発および発行されています。
詳細とサポートについては、発行された薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
トポテカン塩酸塩USP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
アナリシスノート
これらの製品は、テストおよびアッセイでの使用に限られます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置や治療にも用いることはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
1672257-350MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vishnu Suresh Babu et al.
Cancers, 14(20) (2022-10-28)
Advanced retinoblastoma (Rb) tumors display high metastatic spread to distant tissues, causing a potent threat to vision and life. Through transcriptomic profiling, we discovered key upregulated genes that belonged to the epithelial-mesenchymal transition (EMT) and chemotherapy resistance pathways in advanced
Kathryn S Evans et al.
Genetics, 210(4), 1509-1525 (2018-10-21)
Phenotypic complexity is caused by the contributions of environmental factors and multiple genetic loci, interacting or acting independently. Studies of yeast and Arabidopsis often find that the majority of natural variation across phenotypes is attributable to independent additive quantitative trait
Vishnu Suresh Babu et al.
Pharmaceutics, 14(11) (2022-11-27)
Host defense peptides represent an important component of innate immunity. In this work, we report the anticancer properties of a panel of hyper-charged wholly cationic antimicrobial dodecapeptides (CAPs) containing multiple canonical forms of lysine and arginine residues. These CAPs displayed
Mahendra Jadhao et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(6) (2021-07-03)
The characteristics of phthalates had been thought to be similar to endocrine disruptors, which increases cancer risk. The role of phthalates in acquired drug resistance remains unclear. In this study, we investigated the effect of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) on acquired
Hajera Amatullah et al.
Cell, 185(17), 3232-3247 (2022-08-12)
How mis-regulated chromatin directly impacts human immune disorders is poorly understood. Speckled Protein 140 (SP140) is an immune-restricted PHD and bromodomain-containing epigenetic "reader," and SP140 loss-of-function mutations associate with Crohn's disease (CD), multiple sclerosis (MS), and chronic lymphocytic leukemia (CLL).