Merck
1713004
USP
ビンブラスチン 硫酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
VLB, ビンカロイコブラスチン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H58N4O9 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
909.05
Beilstein:
3659812
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
vinblastine
メーカー/製品名
USP
mp
267 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.[H][C@@]12CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C1)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@@]7([H])[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@]89[H])C(=O)OC)C[C@](O)(CC)C2
InChI
1S/C46H58N4O9.H2O4S/c1-8-42(54)23-28-24-45(40(52)57-6,36-30(15-19-49(25-28)26-42)29-13-10-11-14-33(29)47-36)32-21-31-34(22-35(32)56-5)48(4)38-44(31)17-20-50-18-12-16-43(9-2,37(44)50)39(59-27(3)51)46(38,55)41(53)58-7;1-5(2,3)4/h10-14,16,21-22,28,37-39,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-26H2,1-7H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-;/m0./s1
InChI Key
KDQAABAKXDWYSZ-PNYVAJAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Vinblastine sulfate USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard and system suitability solutions for the assay, according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Vinblastine Sulfate
  • Vincristine Sulfate
  • Vinblastine Sulfate for Injection
  • Vincristine Sulfate for Injection
  • Vincristine Sulfate Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1713004-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Vincristine Sulfate
United States Pharmacopeia, 45(4) (2020)
Vincristine Sulfate for Injection
United States Pharmacopeia, 47(2) (2022)
Vinblastine Sulfate for Injection
United States Pharmacopeia, 47(2) (2022)
Vinblastine Sulfate
United States Pharmacopeia, 45(4) (2020)
Vincristine Sulfate Injection
United States Pharmacopeia, 47(2) (2022)