Merck
ウイルス不活性化
様式化された方法で描かれたウイルスのイラスト。ウイルスは大きな青い円形で示され、内側の部分は薄い青色で、とがった突起に囲まれている。鮮やかな黄色を背景に、ウイルス粒子やタンパク質を表すピンクや紫のカラフルな形がウイルスから発散されている。
ウイルス安全性は、患者に対する医薬品の安全性プロファイルを保証する重要な要素です。ウイルスを除去するクロマトグラフィー分離やウイルスろ過とは対照的に、ウイルス不活性化ステップでは、感染性のエンベロープウイルスのレベルを下げるのに、化学薬品や低pHを使用します。
ウイルス不活性化のアプローチはプロセスや分子によって大きく異なりますが、根本的なニーズは同じです。生物製剤の製造に適した、ウイルス汚染物質を含まない高品質の化学薬品が必要です。
メルクの差別化された化学物質のソリューションは、生物製剤製造に必要な品質と安全性プロファイルを提供します。
メルクが提供する製品やサービスをご覧ください:
溶剤処理/界面活性剤処理
溶媒/界面活性剤処理はエンベロープウイルスの脂質膜を破壊し、ウイルスを不活性化します。このウイルス不活性化処理は、通常、他のウイルスクリアランス工程に追加され、低pHによる不活性化など、代替ウイルス不活性化法が実行不可能な場合に特に有用です。
Triton X-100界面活性剤は、生物製剤プロセスにおけるウイルスの不活性化に長い間使用されてきました。しかし、欧州連合(EU)ではREACH(化学物質の登録、評価、認可および制限)の規制があるため、メルクは、Deviron® 界面活性剤ポートフォリオを開発してきました:Deviron® C16 Emprove® Evolve界面活性剤およびDeviron® 13-S9 Emprove® Expert界面活性剤バイオ医薬品業界向けのこれらの持続可能な界面活性剤は、優れたウイルス不活性化性能を持ち、かつ処理中に簡単に除去できます。
特筆すべきは、Deviron®界面活性剤は、Emprove® Programの一部になっていることです。
Deviron® 持続可能界面活性剤.
pH処理
モノクローナル抗体(mAb)製造におけるエンベロープウイルスの不活性化には、通常、低pH処理が用いられますが、pHに敏感な分子の場合は、界面活性剤によるウイルスの不活性化が好ましいです。
バイオプロセスにおけるウイルスの不活性化を成功させるには、バイオバーデンやエンドトキシンレベルが低く、一貫した高純度と性能を維持するために適正製造実施基準(GMP)下で製造または精製された高品質の酸およびバッファーが必要です。
高品質の酸とバッファー をご覧ください。
複雑な規制上の問題をスピード処理
業界トップのEmprove®化学物質ポートフォリオに含まれるウイルス不活性化用の原材料は、すべて規制上の課題を乗り越え、リスクを管理し、プロセスを改善する助けとなるように包括的で最新の情報管理によりサポートされています。
すべての原料製品はEmprove® Programと統合され、お客様の原材料の適格性評価および文書化プロセスを簡単にします。メルクのEmprove®Expertポートフォリオは、低いバイオバーデンおよびエンドトキシンレベルを必要とする、より高いリスクの用途向けに設計されています。
Emprove® Programの詳細およびデモ資料のご請求はこちらから
ウイルスクリアランス検査サービス
ウイルスクリアランス試験は、下流の処理工程が内在性および不定性のウイルスを除去または不活性化できることを証明するものであり、規制当局への申請において極めて重要な要素である。
規制当局、下流工程、ウイルス学におけるメルクの専門家チームは、規制当局の期待に沿ったクリアランス試験の設計と実施において数十年の経験を有しています。Bioreliance® ウイルスクリアランスサービスは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズでき、リスクを最小限に抑えて、患者に対する製品の安全性を確保できます。
BioReliance® ウイルスクリアランスサービス