분석
98%
양식
granular
반응 적합성
core: magnesium
SMILES string
CCO[Mg]OCC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
InChI key
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges