주요 문서
332747
Sigma-Aldrich
2-Thienyllithium solution
1.0 M in THF/hexanes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3LiS
CAS Number:
Molecular Weight:
90.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
농도
1.0 M in THF/hexanes
density
0.829 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-3H;
InChI key
LNMZIBGBEOKNEI-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-30 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)