주요 문서
394017
Sigma-Aldrich
Zinc trifluoroacetate hydrate
동의어(들):
Trifluoroacetic acid zinc salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Zn(CF3COO)2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
291.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
3719156
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder
구성
Zn, ≤21.8% EDTA titration
반응 적합성
reagent type: catalyst
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications