주요 문서
900585
Sigma-Aldrich
(R)-2-Methylpiperidine
95%
동의어(들):
(-)-2-Methylpiperidine, (-)-Pipecoline, (2R)-2-Methylpiperidine, (R)-2-Methylcyclohexylamine, 2-(R)-Methylpiperidine, R-(-)-2-Methylpiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
99.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1[C@@H](CCCC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
NNWUEBIEOFQMSS-ZCFIWIBFSA-N
애플리케이션
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
58.0 °F
Flash Point (°C)
14.44 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)