분석
≥95%
형태
solid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
재고 정보
available only in USA
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=S(C1=CC(C#C[Si](C)(C)C)=CC(C(O)=O)=C1)(F)=O
애플리케이션
3-(Fluorosulfonyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.