주요 문서
8.40074
Sigma-Aldrich
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
for synthesis
동의어(들):
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride, N-Methoxymethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H7NO · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
61.08 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
229-642-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
110-116 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2](OC)C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI key
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3