주요 문서
16811
Supelco
Reference Electrode
for ion-selective electrodes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NB.61
Grade
for ion-selective electrodes
설명
S7 connector
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
reference electrode with bridge, PTFE diaphragm, filled with 3 M KCl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)