주요 문서
63653
Supelco
Punch for ion-selective membranes
Selectophore
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NB.61
Grade
for ion-selective electrodes
제품 라인
Selectophore
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
containing 4 modules with inside diameters of 3, 5, 7 and 8 mm
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)