추천 제품
Grade
for ion-selective electrodes
제품 라인
Selectophore™
피팅
(LEMO type FFS.0A.250.FTAE33)
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.