주요 문서
48952
Supelco
Glass Plate
Selectophore, plan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NB.61
Grade
for ion-selective electrodes
제품 라인
Selectophore
양식
plan
크기
95 mm × 200 mm
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
for the preparation of ion-selective membranes, in combination with glass rings (Cat. No. 48953, 48954) and vial (Cat. No. 85795)
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Woo-Jae Cho et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(24) (2019-12-19)
In closed hydroponics, fast and continuous measurement of individual nutrient concentrations is necessary to improve water- and nutrient-use efficiencies and crop production. Ion-selective electrodes (ISEs) could be one of the most attractive tools for hydroponic applications. However, signal drifts over