주요 문서
49657
Supelco
Electrode connecting wire
with S7/Metrohm (LEMO) plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NB.61
Grade
for ion-selective electrodes
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
for pH meter of Metrohm (pH meter ≥691)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)