주요 문서
45135
Supelco
Electrode Connecting Wire with Lemo/BNC-Connector
Selectophore, for electrode body ISE (45137-1EA)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NB.61
Grade
for ion-selective electrodes
제품 라인
Selectophore
피팅
(LEMO type FFS.0A.250.FTAE33)
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)