주요 문서
20739
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
750N, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
동의어(들):
Hamilton® Syringe 750N 500UL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22 ga (bevel tip)
특징
needle type N (cemented needle)
point style 2
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80800
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
애플리케이션
It has been used to inject fuel with controlled flow into the heated gas flow produced by ‘‘doped flame′′ system to measure the soot formation of laminar diffusion flames, thereby avoiding damage of Controlled evaporator mixer.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Investigation of the effect of molecular structure on sooting tendency in laminar diffusion flames at elevated pressure.
Zhou, Lei, et al.
Combustion and Flame, 161.10, 2669-2677 (2014)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)