주요 문서
B9560
Sigma-Aldrich
Binding Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.52
형태
liquid
Quality Level
저장 온도
room temp
일반 설명
For sample preparation use in some GenElute kits.
제조 메모
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
법적 정보
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable