일반 설명
The Column Preparation Solution maximizes binding of the DNA to the membrane resulting in more consistent yields in GenElute™ kits.
제조 메모
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
법적 정보
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
샘플 준비
제품 번호
설명
가격
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)