C7039
Cefotaxime sodium salt
powder or crystals, suitable for plant cell culture, BioReagent
동의어(들):
Cefotaxim sodium salt
About This Item
추천 제품
제품명
Cefotaxime sodium salt, suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
제품 라인
BioReagent
Quality Level
양식
powder or crystals
기술
cell culture | plant: suitable
색상
off-white to pale yellow
solubility
H2O: 10% ( )
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
응용 분야
agriculture
동작 모드
cell wall synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI key
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.