D8893
Dexamethasone
powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, ≥80% (HPLC)
동의어(들):
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
무균
γ-irradiated
제품 라인
BioXtra
분석
≥80% (HPLC)
양식
powder
효능
4-500 ng/mL
기술
cell culture | mammalian: suitable
mp
262-264 °C (lit.)
solubility
ethanol: 1 mL/vial, clear
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
유전자 정보
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , IL4(3565) , IL5(3567) , NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126) , Ptgs2(19225) , Tnf(21926)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Tnf(24835)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
재구성
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves