1176007
USP
Dexamethasone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
vapor pressure
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API family
dexamethasone
포장
pkg of 125 mg
제조업체/상표
USP
색상
white
mp
262-264 °C (lit.)
solubility
acetone: sparingly soluble
chloroform: slightly soluble
ethanol: sparingly soluble
ether: very slightly soluble
methanol: sparingly soluble
water: practically insoluble
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
유전자 정보
human ... NR3C1(2908)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Ciprofloxacin and Dexamethasone Otic Suspension
- Dexamethasone
- Dexamethasone Compounded Oral Suspension
- Dexamethasone Elixir
- Dexamethasone Injection
- Dexamethasone Ophthalmic Suspension
- Dexamethasone Oral Solution
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.