H1029
Monoclonal Anti-polyHistidine antibody produced in mouse
clone HIS-1, ascites fluid
동의어(들):
Monoclonal Anti-polyHistidine, Monoclonal 6 His epitope tag, Monoclonal 6xHis-tag, Monoclonal HHHHHH epitope tag, Monoclonal Hexa His tag, Monoclonal His-tag, Monoclonal His6 tag, Monoclonal Histidine tagged, Monoclonal Poly-His-tag
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
HIS-1, monoclonal
형태
liquid
기술
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:3,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1