추천 제품
Grade
for molecular biology
Quality Level
무균
non-sterile
형태
powder
구성
Agar, 15 g/L
NaCl, 10 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
기술
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(4% solution)
응용 분야
food and beverages
microbiology
저장 온도
room temp
적합성
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Easy scale-up using larger package sizes
- A budget-friendly alternative to pre-poured plates
- Standard formulation
제조 메모
2. Heat to boiling while stirring to dissolve.
3. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
4. Cool to 50°C prior to dispensing into sterile petri dishes.
To prepare the medium of Luria and Burrows: Add 1 g glucose to medium and proceed with preparation instructions above.
To prepare the medium of Luria, Adams and Ting (also known as LC agar): Aseptically add 25 ml of sterile 0.1 M calcium chloride after autoclaving.
재구성
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
유전 공학 및 복제의 발전은 연구 목적을 위한 이형 Protein Expression Systems 및 분리에 수많은 가능성을 열어주었습니다. 상당한 수준의 기술 발전으로 재조합형 단백질의 대규모 발현과 분리가 가능하게 되었습니다.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
프로토콜
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.