생물학적 소스
Escherichia coli (O55:B5)
Quality Level
형태
aqueous solution
농도
1 mg/mL
색상
white to faint yellow
solubility
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
관련 콘텐츠
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.