생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
유형
Type IV
분석
≥90% (HPLC)
형태
oil
특이 활성도
~1,800,000 USP units/g
색상
yellow to orange
mp
26 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChI key
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- a retinoid derivative to modulate expression of connexin Cx26 and Cx30 in the cochlea
- a standard in high performance liquid chromatography(HPLC)
- as a retinoid substrate in the isomerase assay of eyecup protein homogenates
생화학적/생리학적 작용
포장
물리적 형태
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter