분석
95-100%
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14N2O12P2.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
GFASEGWJDXDCKZ-UHFFFAOYSA-K
유전자 정보
human ... LPAR4(2846) , LTB4R(1241) , P2RY1(5028) , P2RY10(27334) , P2RY11(5032) , P2RY12(64805) , P2RY13(53829) , P2RY14(9934) , P2RY2(5029) , P2RY4(5030) , P2RY5(10161) , P2RY6(5031) , P2RY8(286530)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
제조 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.