material
PTFE/silicone septa
green seal
포장
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
직경 × 두께
20 mm × 3 mm
호환성
for use with 20mm crimp seal vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BiMetal caps are made of both tin and aluminum and are easier to crimp than tin 20mm seals. The sealing surface is aluminum and the inner diameter is made of tin to add the magnetic surface. These caps are available in a variety of colors.
기타 정보
We recommend using the plier-type decapper (part number 33283) to remove the bi-metal crimp seal. Due to the mechanics of the decapper, the plier-type decapper is less expensive and works better that the Hand Decapper (p/n 33283) for this application.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.