냉각 및 냉동장치
신뢰할 수 있는 실험실 장비는 모든 최신 연구 시설의 성공적인 결과를 위한 필수 조건입니다. 자사는 과학 장비 및 과학 실험실 도구에 필요한 계량, 원심분리, 그라인더, 균질기, 실험실용 교반 및 혼합 옵션을 제공합니다. 또한, B Medical Systems 냉각 솔루션의 자부심을 가진 파트너이자 유통 회사입니다. B Medical Systems 냉장 및 냉동장치는 +5 °C, -41 °C/-32 °C 및 -82 °C 등의 다양한 저온 보관 옵션을 제공합니다. 자사의 모든 실험실 장비 옵션을 살펴보시고 이러한 프리미엄 솔루션이 약국, 병원, 제약 및 연구소의 연구원 및 과학자에게 적합한지를 확인하십시오.
실험실 냉각장치
B Medical Systems | L 제품군
실험실 냉각장치는 40년간의 냉각 기술 분야 전문 지식을 바탕으로 개발된 다양한 안전 기능을 통해 +4 °C에서 +15 °C 범위의 저온에서 시료, 표본, 배양액 및 기타 실험실 조제물질을 안전하게 보관하기 위한 장치입니다.
실험실 냉동장치
B Medical Systems | F 제품군
실험실 냉동장치는 40년간의 냉각 기술 분야 전문 지식을 바탕으로 개발된 다양한 안전 기능을 통해 -20 °C 미만의 저온에서 실험실 제품, 시료, 시험 재료, 화학물질 또는 시약을 안전하게 보관하기 위한 장치입니다.
초저온 냉동장치
B Medical Systems | U 제품군
초저온 냉동장치는 혈액 성분과 혈장, 인간 세포, 조직 및 기타 실험실 검체를 -86 °C까지의 초저온에서 보관하기 위한 장치입니다. U 모델은 최첨단 기술과 경제성을 통해 가장 높은 수준의 완고한 요구 사항을 반영합니다. 냉각 시스템은 에너지 소비뿐만 아니라 폐열 및 소음 발생에 대해서도 최적으로 설계되었습니다. 출고 시 표준 설정은 -82 °C으로 지정되며, 온도는 -40 °C에서 -86 °C까지 조정할 수 있습니다.
운송 시스템
B Medical Systems | MT 제품군
운송 시스템은 혈액 또는 기타 혈액 성분을 안전하게 운반하기 위한 장치입니다. MT 모델군은 5가지 패시브 운송 시스템으로 구성되어 있습니다. B Medical Systems 운송 시스템은 어려운 기후 조건에서도 다양한 운송 분야에서 집중적으로 사용하기에 적합합니다. MT 모델은 도로(ADR), 철도(RID), 해상(IMDG) 및 항공 운송에 대한 국제 규정(ICAO-TI/IATA-DGR)을 준수합니다.
모든 패시브 운송 박스에 대한 공정 냉각 시스템은 옵션(-32 °C, +4 °C, +22°C 및 +37 °C)*으로 제공됩니다.