Merck
117781
Sigma-Aldrich
酢酸イソプロペニル
99%
別名:
酢酸1-メチルビニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
1280347
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChI Key
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸イソプロペニルは、フリーラジカルで開始される酸化的共重合により、インデンとの各種配合物の共重合過酸化物を生成します
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
117781-VAR:
117781-1L:
117781-250ML:
117781-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Free radical oxidative copolymerization of indene with vinyl acetate and isopropenyl acetate: synthesis and characterization.
De P and Sathyanarayana DN.
Journal of Applied Polymer Science, 86(3), 639-646 (2002)