グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
≥90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
thioester
SMILES記法
CC(=O)SCCCCl
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
InChI Key
IOLUCUQNAZTKMN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Mechanism of formation of trimethylene oxide from 3-chloropropyl thiolacetate has been investigated.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
192988-5G:
192988-BULK:
192988-25G:
192988-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)