アッセイ
95%
mp
230-233 °C (lit.)
官能基
amine
ketone
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCOc1ccc2-c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C25H34N2O3.2ClH/c1-5-26(6-2)13-15-29-19-9-11-21-22-12-10-20(30-16-14-27(7-3)8-4)18-24(22)25(28)23(21)17-19;;/h9-12,17-18H,5-8,13-16H2,1-4H3;2*1H
InChI Key
BSVYJQAWONIOOU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
220957-VAR:
220957-BULK:
220957-100MG:
資料
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques