Merck
226866
Sigma-Aldrich
フッ化銀(I)
99%
別名:
アルゲンタスフッ化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgF
CAS番号:
分子量:
126.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
bp
1159 °C/1 atm (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
密度
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フッ化銀(I)は、以下で試薬として使用できます。
  • マンガンベースの触媒を用いた酸化的C-Hフッ素化反応による、脂肪族フッ素化生成物の合成。
  • ジェム-ジフルオロアルケンのフッ素化ホモカップリング反応。
銀ナノ粒子調製用の銀前駆体塩としても使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
226866-5G:4548173119663
226866-BULK:
226866-25G:4548173119656
226866-1G:
226866-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bing Gao et al.
Organic letters, 16(1), 102-105 (2013-12-04)
A novel silver(I)-fluoride-mediated homocoupling reaction of β,β-difluorostyrene derivatives is described. The transformation is initiated via nucleophilic addition of silver(I) fluoride to β,β-difluorostyrenes, which is followed by dimerization of the corresponding benzylsilver intermediates. The reaction shows good substrate scope, functional group
資料
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料が有する他に類を見ない物理的、化学的、光学的性質は多くの生物学的用途で活用されています。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。