グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
6.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
濃度
50%
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble (practically)(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OCC(O)COC(C)=O.CC(=O)OCC(CO)OC(C)=O
InChI
1S/2C7H12O5/c1-5(8)11-3-7(10)4-12-6(2)9;1-5(9)11-4-7(3-8)12-6(2)10/h7,10H,3-4H2,1-2H3;7-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
TWSUHSVPDUPKDH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
234222-5ML:
234222-VAR:
234222-1L:
234222-BULK:
234222-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック