Merck
277290
Sigma-Aldrich
cis-Bis(アセトニトリル)ジクロロ白金(II)
別名:
ジクロロビス(アセトニトリル)白金, ビス(アセトニトリル)白金(II)クロリド, ビス(アセトニトリル)白金クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CN)2PtCl2
CAS番号:
分子量:
348.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC#N.CC#N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pt/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
NSWGBUVHSQEDRN-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
277290-1G:4548173129020
277290-BULK:
277290-250MG:4548173129037
277290-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)