Merck
295825
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1′-ビナフタレン
97%
別名:
(S)-(−)-(1,1′-ビナフタレン-2,2′-ジイル)ビス(ジフェニルホスフィン), (S)-(−)-BINAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)2PC10H6-]2
CAS番号:
分子量:
622.67
Beilstein:
5321443
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]19/D −233°, c = 0.3 in toluene
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
238-240 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)cccc3
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
InChI Key
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1′-ビナフチルとそのロジウム誘導体、ルテニウム誘導体は選択性の高い均一系触媒で、芳香族ケトン、β-ケトエステル、α-アミノケトンの還元に用いられます。また、オレフィンの不斉水素化およびヒドロホルミル化、不斉Heck反応、およびアリル化合物の不斉異性化にも用いられます。
以下の用途に関与する反応剤です。
  • エナンチオ選択的およびジアステレオ選択的極性転換型カルボニルアリル化
  • 抗腫瘍薬である有機ホスフィンオキシドの合成
  • ヒドロキシ基のSN2ハロゲン化
  • BINAP錯体の合成
  • BINAPキレートのコンホメーション的柔軟性の研究
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
295825-5G:
295825-1G:
295825-BULK:
295825-VAR:
295825-250MG:
295825-25MG:
295825-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susana Aguilar et al.
PloS one, 4(11), e8013-e8013 (2009-12-04)
Many common diseases of the gas exchange surface of the lung have no specific treatment but cause serious morbidity and mortality. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) is characterized by alveolar epithelial cell injury, interstitial inflammation, fibroblast proliferation and collagen accumulation within
Leslie Ann So Alfaro et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 29(12), 2030-2041 (2011-10-15)
Expression of the cell surface sialomucin CD34 is common to many adult stem cell types, including muscle satellite cells. However, no clear stem cell or regeneration-related phenotype has ever been reported in mice lacking CD34, and its function on these
Lee, C.W. Alper, H.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 499-499 (1995)
David M Tellers et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(51), 17063-17073 (2006-12-21)
Ruthenium complexes employing axially chiral ligands were found to be effective asymmetric hydrogenation catalysts for the reduction of alpha,beta-unsaturated ene acid 1-E to give 2, a prostaglandin D2 (PGD2) receptor antagonist. With [(S-BINAP)Ru(p-cymene)Cl2]2 (3, S-BINAP = (S)-(+)-2,2'-bis(diphenylphospino)-1,1'-binapthyl), it was discovered
Inoue, S.-I. et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 4897-4897 (1990)
資料
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.