Merck
302309
Sigma-Aldrich
2-シアノエチル N,N-ジイソプロピルクロロホスホルアミダイト
Cl 13.5-15.5 %
別名:
クロロ(ジイソプロピルアミノ)-β-シアノエトキシホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NP(Cl)OCH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
236.68
Beilstein:
3588525
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
組成
Cl, 13.5-15.5%
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
nitrile
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
InChI Key
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オリゴデオキシリボヌクレオチド合成で用いられる、3′-ヒドロキシル基のホスフィチル化試薬です
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
302309-250MG-BULK:
302309-5G:4548173132143
302309-1G:4548173132129
302309-BULK:
302309-VAR:
302309-5G-BULK:
302309-250MG:4548173132136
302309-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 34, 6189-6189 (1993)
Yousef Ahmadibeni et al.
The Journal of organic chemistry, 70(3), 1100-1103 (2005-01-29)
Two classes of aminomethyl polystyrene resin-bound linkers of p-acetoxybenzyl alcohol were subjected to reactions with 2-cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite to produce the corresponding polymer-bound phosphitylating reagents. These were reacted with a number of unprotected nucleosides and carbohydrates in the presence of 1H-tetrazole.
Tetrahedron Letters, 45, 509-509 (2004)
Tetrahedron Letters, 35, 5221-5221 (1994)
Organic Process Research & Development, 10, 1238-1238 (2006)