Merck
345334
Sigma-Aldrich
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~2,900
別名:
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Poly(1,4-butanediol), polyTHF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2CH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
分子量
average Mn ~2,900
mp
30-43 °C
密度
0.97 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI Key
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリテトラヒドロフラン(PTHF)は、さまざまな開始剤系の存在下で、テトラヒドロフランのカチオン重合により調製されるポリエーテルです。
アプリケーション
PTHFは、ポリウレタン樹脂のソフトセグメント部の調製に使用されています。PTHFをセルロース繊維の表面修飾に使用することで、強化ポリマーとしての応用が期待されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>325.4 °F - Tag open cup
引火点(℃)
> 163 °C - Tag open cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
345334-3L:
345334-1L:
345334-25ML:
345334-BULK:
345334-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Melting behavior of poly (tetrahydrofuran)-S and their blends
Tsuchiya M and Kojima T
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 72(2), 651-655 (2003)
Mass spectral analysis of low-temperature pyrolysis products from poly (tetrahydrofuran)
Lattimer RP
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 57(1), 57-76 (2001)
Surface functionalization of cellulose by grafting oligoether chains
Bras J, et al.
Materials Chemistry and Physics, 120(2-3), 438-445 (2010)
25. Polytetrahydrofuran
Sugar Series, 13, 186-204 (2000)
R Nakaoka et al.
Journal of biomedical materials research, 49(1), 99-105 (1999-11-24)
Interaction of macrophages (Mos) with polyetherurethane (PEU) was investigated to clarify the role of the Mos in the early stage of tumorigenesis of PEUs. As for the inflammatory cytokines produced from Mos, the amount of tumor necrosis factor (TNF) produced