Merck
36816
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoallyl ether
≥95.0% (GC)
別名:
Allyldiglycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
146.18
Beilstein:
1754585
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (GC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.446
密度
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCOCCOCCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI Key
DIOZVWSHACHNRT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
36816-5ML:
36816-VAR:
36816-1ML:
36816-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D Fan et al.
Radiation protection dosimetry, 170(1-4), 311-314 (2016-03-05)
For more accurate assessments of the occupational exposure to radon for miners, the individual monitoring was conducted by using an improved passive integrating (222)Rn monitor. A total of 120 miners in 3 different kinds of mines were monitored throughout a