Merck
412821
Sigma-Aldrich
Octyl/decyl glycidyl ether
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOCC1CO1.CCCCCCCCCOCC2CO2.CCCCCCCCCCOCC3CO3
InChI
1S/C13H26O2.C12H24O2.C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-13-12-15-13;1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-12-11-14-12;1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-11-10-13-11/h13H,2-12H2,1H3;12H,2-11H2,1H3;11H,2-10H2,1H3
InChI Key
ROYIYXFLFCALMQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
412821-1L:
412821-VAR:
412821-BULK:
412821-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)