Merck
427764
Sigma-Aldrich
ゲラン酸
technical grade, 85%
別名:
3,7-ジメチル-2,6-オクタジエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
168.23
Beilstein:
1763804
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
85%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,7H,4,6H2,1-3H3,(H,11,12)/b9-7+
InChI Key
ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゲラン酸は多価不飽和脂肪酸です。分子インプリントポリマーの作製において生体への負荷の少ない架橋剤として使用されます。ゲラン酸は、テルペノイドファミリーに属しています。共役二重結合を挟んでtransとcisの配置になっている2つの立体異性体の形で存在しています。
アプリケーション
  • 抗菌薬特性の強化:レボフロキサシンの製剤特性と抗菌活性を改善するためにカプリン酸とゲラン酸を使用しました(Alkhawaja et al., 2023)。
  • Aryl hydrocarbon受容体の調節:ゲラン酸などの脂肪酸を含む天然の深共晶溶媒に関する研究では、従来の配位子とは独立してaryl hydrocarbon受容体を調節する性能を実証し、代謝調節や治療における用途の可能性が示唆されています(Denis et al., 2023)。
  • 経皮送達システム:肥満治療用ゲラン酸からなるイオン性液体に関する研究では、経皮的薬物送達システムにおける使用法を紹介し、治療的管理のための非侵襲的な代替手段であることを示しています(Lu et al., 2023)。
  • 抗菌・抗エラスターゼ特性:ゲラン酸はエラスターゼ活性や細菌増殖を阻害することが示されており、病原性細菌および炎症が関与する疾患に対する経口健康製品や治療における用途の可能性があります(Laird et al., 2023)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
271.4 °F - closed cup
引火点(℃)
133 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
427764-VAR:
427764-100ML:
427764-25ML:
427764-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Monitoring tea fermentation/manufacturing by direct analysis in real time (DART) mass spectrometry.
Fraser K, et al.
Food Chemistry, 141(3), 2060-2065 (2013)
On the constituents of a Chinese rose oil.
Ohno Y and Tanaka S.
Agricultural and Biological Chemistry, 41(2), 399-401 (1977)
T Yamaguchi et al.
Journal of the National Cancer Institute, 73(4), 903-907 (1984-10-01)
The antitumor effects of combinations of synthetic isoprenoids-decaprenylamine.HCl, N-(p-methylbenzyl)decaprenylamine.HCl [N-(PMB)-decaprenylamine.HCl], and decaprenoic acid-with anticancer agents were studied in male ICR mice with ascites sarcoma 180 (S180) and in male BALB/c mice with fibrosarcoma Meth A. Decaprenylamine.HCl, N-(PMB)-decaprenylamine.HCl, and decaprenoic acid
Ting Yang et al.
Metabolic engineering, 13(4), 414-425 (2011-02-08)
Many terpenoids are known to have antifungal properties and overexpression of these compounds in crops is a potential tool in disease control. In this study, 15 different mono- and sesquiterpenoids were tested in vitro against two major pathogenic fungi of
Andrea Ilg et al.
The FEBS journal, 276(3), 736-747 (2009-01-06)
Carotenoid cleavage products--apocarotenoids--include biologically active compounds, such as hormones, pigments and volatiles. Their biosynthesis is initiated by the oxidative cleavage of C-C double bonds in carotenoid backbones, leading to aldehydes and/or ketones. This step is catalyzed by carotenoid oxygenases, which