Merck
429147
Sigma-Aldrich
(Acetylacetonato)dicarbonyliridium(I)
別名:
ジカルボニル(2,4-ペンタンジオナト)イリジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ir(acac)(CO2)
CAS番号:
分子量:
347.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Ir]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Ir/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
InChI Key
DFIAYCFHPDOZLK-FGSKAQBVSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
オレフィンの異性化とanti‐Markovnikovアリール化の触媒
以下の反応物質です:
  • ヨウ化ペルフルオロアルキルの酸化的付加
  • イリジウム複素環の合成
  • イリジウム錯体の骨格化
  • 金属カルボニルクラスターの合成
  • 混合架橋二金属d8錯体の合成
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
429147-VAR:
429147-BULK:
429147-1G:
429147-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)