Merck
436038
Sigma-Aldrich
リン酸鉄(III) 四水和物
別名:
リン酸第二鉄 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FePO4 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
222.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
フォーム:
powder
アッセイ
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
品質水準
フォーム
powder
組成
Fe, 24%
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Fe.H3O4P.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI Key
RTOYJIFECJCKIK-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
436038-100G:
436038-VAR:
436038-BULK:
436038-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。