Merck
479497
Sigma-Aldrich
4,4′-(Phenylphosphinidene)bis(benzenesulfonic acid) dipotassium salt hydrate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5P(C6H4SO3K)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
498.59 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
370 °C (dec.) (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
O.[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O6PS2.2K.H2O/c19-26(20,21)17-10-6-15(7-11-17)25(14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(13-9-16)27(22,23)24;;;/h1-13H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
PRAGZPSLQQRHKD-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
479497-BULK:
479497-VAR:
479497-1G:
479497-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)