Merck
556599
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH=CHB(OH)2
CAS番号:
分子量:
120.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
110-113 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
[H]\C(CCl)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H6BClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,6-7H,3H2/b2-1+
InChI Key
JMTGSXGIIONQHI-OWOJBTEDSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 鈴木宮浦クロスカップリング反応の反応物質
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
556599-BULK:
556599-5G:
556599-VAR:
556599-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)