Merck
565881
Sigma-Aldrich
2,8,9-トリイソブチル-2,5,8,9-テトラアザ-1-ホスファビシクロ[3.3.3]ウンデカン
97%
別名:
トリイソブチルホスファトラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H39N4P
CAS番号:
分子量:
342.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5020 (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CN1CCN2CCN(CC(C)C)P1N(CC2)CC(C)C
InChI
1S/C18H39N4P/c1-16(2)13-20-10-7-19-8-11-21(14-17(3)4)23(20)22(12-9-19)15-18(5)6/h16-18H,7-15H2,1-6H3
InChI Key
WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Pd2(dba)3 (製品番号328774)を加えることによって、trans-4-N,N-ジアリ-ルアミノスチルベンやN,N-ジアリ-ルアミノスチレンのワンポット合成のきわめて効率的な触媒を生成します。ヘテロ芳香族カルバミン酸エステルのメタノ-ルによる開裂反応の触媒です
臭化アリ-ルや塩化アリ-ルを用いるニトリルのα-アリ-ル化反応や、塩化アリ-ルのStilleクロスカップリング反応に用いられる配位子です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.9 °F - closed cup
引火点(℃)
68.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
565881-1G:
565881-BULK:
565881-VAR:
565881-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 61, 9775-9775 (2005)
Jingsong You et al.
The Journal of organic chemistry, 68(21), 8003-8007 (2003-10-11)
A new catalyst system for the synthesis of alpha-aryl-substituted nitriles is reported. The bicyclic triaminophosphine P(i-BuNCH(2)CH(2))(3)N (1b) serves as an efficient and versatile ligand for the palladium-catalyzed direct alpha-arylation of nitriles with aryl bromides. Using ligand 1b, ethyl cyanoacetate and
A general method for the direct alpha-arylation of nitriles with aryl chlorides.
Jingsong You et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(41), 5051-5053 (2003-11-05)
Tetrahedron Letters, 47, 5645-5645 (2006)
Weiping Su et al.
Organic letters, 6(9), 1421-1424 (2004-04-23)
[reaction: see text] The Pd(2)(dba)(3)/P(i-BuNCH(2)CH(2))(3)N (1d) catalyst system is highly effective for the Stille cross-coupling of aryl chlorides with organotin compounds. This method represents only the second general method for the coupling of aryl chlorides. Other proazaphosphatranes possessing benzyl substituents