Merck
646369
Sigma-Aldrich
6,6-ジメチルフルベン
technical grade
別名:
5-(1-メチルエチリデン)-1,3-シクロペンタジエン, 5-イソプロピリデン-1,3-シクロペンタジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1616308
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChI Key
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
646369-10G:
646369-1G:
646369-VAR:
646369-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)