Merck
675202
Sigma-Aldrich
テトラキス(ヘキサヒドロ-2H-ピリミド[1,2-a]ピリミジナト)二タングステン(III)ジクロリド
別名:
W2(hpp)4Cl2, テトラキス(1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロ-2H-ピリミド[1,2-a]ピリミジナト)二タングステン(III)ジクロリド, テトラキス(1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロ-2H-ピリミド[1,2-a]ピリミジン酸)二タングステン(III)ジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
W2(C7H12N3)4Cl2
CAS番号:
分子量:
991.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
233-235 °C
SMILES記法
C12=NCCCN1CCCN2[W-]3([Cl+][W-](N4C5=NCCCN5CCC4)(N6C7=NCCCN7CCC6)[Cl+]3)N8C9=NCCCN9CCC8
InChI
1S/4C7H12N3.2Cl.2W/c4*1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1;;;;/h4*1-6H2;;;;/q4*-1;4*+1
InChI Key
ULSLYQPHFUUSFQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
675202-5G-PW:
675202-5G:
675202-1G-PW:
675202-1G:
675202-BULK:
675202-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Albert Cotton et al.
Inorganic chemistry, 45(1), 201-213 (2006-01-05)
A far superior synthesis is reported for W(2)(hpp)(4)Cl(2), a key intermediate in the synthesis of the most easily ionized closed-shell molecule W(2)(hpp)(4) (hpp = the anion of the bicyclic guanidine compound 1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine). At 200 degrees C, the one-pot reaction of
F Albert Cotton et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(31), 10808-10809 (2005-08-04)
A new synthetic path, far superior to either of those previously available, to the W2(hpp)4 molecule (Hhpp = 1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine) is reported. The reaction of W(CO)6 with Hhpp in o-dichlorobenzene at 200 degrees C produces W2(hpp)4Cl2 in a one-pot reaction in