Merck
683086
Sigma-Aldrich
(アセチルアセトナト)(1,5-シクロオクタジエン)イリジウム(I)
Umicore
別名:
Ir(acac)(COD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19IrO2
CAS番号:
分子量:
399.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
150-155 °C (dec.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
InChI Key
JHNBKYKCHXHKET-DWVXZKBMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イリジウムの錯体および触媒に用いる前駆体
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683086-VAR:
683086-BULK:
683086-2G:
683086-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Sava et al.
Chemico-biological interactions, 45(1), 1-6 (1983-07-01)
The effects of square planar rhodium, [RhacacCOD]o and iridium, [IracacCOD]o complexes and of octahedral ruthenium, [cis-RuCl2 (DMSO)4]o complex have been examined in comparison with cis-dichlorodiammino platinum(II) (cis-PDD). The toxicity in BDF1 mice varies widely and decreasing LD50-values, ranging from 0.94
資料
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.