Merck
694037
Sigma-Aldrich
ピバル酸セシウム
98%
別名:
2,2-ジメチルプロパン酸セシウム, トリメチル酢酸セシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9O2Cs
CAS番号:
分子量:
234.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
344-348 °C
SMILES記法
[Cs+].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Cs/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
LGVUAXNPXVXCCW-UHFFFAOYSA-M
詳細
ピバル酸セシウムは、有機溶媒に溶解するため、パラジウム触媒による交差カップリング反応やカルボニル化反応に広く用いられる有機塩基です。
アプリケーション
ピバル酸セシウムは、以下を合成するための塩基として使用されています:
  • パラジウム触媒存在下でのo-ハロビアリールのシクロカルボニル化によるフルオレン-9-オン誘導体
  • o-ブロモフェノールとアニリンの前駆体から、2つのC(sp3)-H結合のPd触媒による分子内カップリングを介した縮合ヘテロ環化合物(ジヒドロベンゾフランとインドリン)
  • Pd触媒によるC-H活性化およびアミノ/アルコキシカルボニル化反応による四級β-炭素原子を含むアミドおよびエステル誘導体
パラジウム触媒による溝呂木・ヘック反応の塩基としても使用可能
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694037-BULK:
694037-25G:
694037-VAR:
694037-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M A Campo et al.
Organic letters, 2(23), 3675-3677 (2000-11-14)
The synthesis of various substituted fluoren-9-ones has been accomplished by a novel palladium-catalyzed cyclocarbonylation of o-halobiaryls. The cyclocarbonylation of 4'-substituted-2-iodobiphenyls produces very high yields of 2-substituted fluoren-9-ones bearing either electron-donating or electron-withdrawing substituents. 3'-Substituted 2-iodobiphenyls afford in excellent yields with
Tomáš Čarný et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(43), 18980-18984 (2020-07-22)
The 1,4-palladium shift strategy allows the functionalization of remote C-H bonds that are difficult to reach directly. Reported here is a domino reaction proceeding by C(sp3 )-H activation, 1,4-palladium shift, and amino- or alkoxycarbonylation, which generates a variety of amides
Ronan Rocaboy et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(41), 14625-14628 (2019-08-10)
The intramolecular coupling of two C(sp3 )-H bonds to forge a C(sp3 )-C(sp3 ) bond is enabled by 1,4-Pd shift from a trisubstituted aryl bromide. Contrary to most C(sp3 )-C(sp3 ) cross-dehydrogenative couplings, this reaction operates under redox-neutral conditions, with
Zubaoyi Yi et al.
The Journal of organic chemistry, 82(13), 6946-6957 (2017-06-16)
Pd-catalyzed arylation or benzylation of nitroazoles using aryl sulfonates or benzyl acetates is described. Electronically varied aryl tosylates and mesylates, as well as benzyl acetates, afford the arylated and benzylated products. Arylation of nitrobenzene is also reported. The relative rate
Aditya L Gottumukkala et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(11), 3091-3095 (2011-02-10)
Ace of base: A catalytic system is presented that, solely by choice of the base, selectively switches between conjugate addition and the Mizoroki-Heck reaction of aryl halides with Michael acceptors (see scheme; R, R' = alkyl, aryl). For conjugate addition